2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3,8-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,8-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307518-1G OR307518-5G
APOSOR307518-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307518-1G APOSOR307518-5G
2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂·ClH
MW: 208,687 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703337
Numéro CAS: 1170807-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité