2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-3-methyl-1-azanaphthalene, 6-Chloro-3-methylquinolin-2-amine
OR307519-1G OR307519-5G
APOSOR307519-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR307519-1G APOSOR307519-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272509
Numéro CAS: 137110-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité