cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307557-1G OR307557-250MG
APOSOR307557-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR307557-1G APOSOR307557-250MG
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂·2ClH
MW: 201,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052861
Numéro CAS: 1212366-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité