3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(bromomethyl)-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Bromomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole
OR30757-1G OR30757-5G
APOSOR30757-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR30757-1G APOSOR30757-5G
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310.186 g/mol
Point de fusion: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864361
Numéro CAS: 96551-21-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité