3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03003684
Numéro CAS: 458529-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité