cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307584-1G OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR307584-1G APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,299 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863640
Numéro CAS: 1212127-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité