1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307611-1G OR307611-250MG
APOSOR307611-1GEA 739 EUR InStock
APOSOR307611-1G APOSOR307611-250MG
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₄BrNO·ClH
MW: 364,664 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366594
Numéro CAS: 1170560-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité