1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307614-1G OR307614-250MG
APOSOR307614-1GEA 656 EUR InStock
APOSOR307614-1G APOSOR307614-250MG
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Formule: C₁₈H₁₇NO
MW: 263,334 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260390
Numéro CAS: 561052-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité