(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307633-1G OR307633-250MG
APOSOR307633-1GEA 590 EUR InStock
APOSOR307633-1G APOSOR307633-250MG
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,321 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703290
Numéro CAS: 142976-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité