1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307642-1G OR307642-250MG
APOSOR307642-1GEA 549 EUR InStock
APOSOR307642-1G APOSOR307642-250MG
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₇NO·ClH
MW: 251,752 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437529
Numéro CAS: 915781-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité