3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307655-1G OR307655-250MG
APOSOR307655-1GEA 739 EUR InStock
APOSOR307655-1G APOSOR307655-250MG
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,438 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412497
Numéro CAS: 683219-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité