trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂·ClH
MW: 139,581 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520524
Numéro CAS: 215940-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité