trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307698-1G OR307698-250MG
APOSOR307698-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR307698-1G APOSOR307698-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368282
Numéro CAS: 1431365-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité