4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307814-1G OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR307814-1G APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formule: C₁₀H₅Cl₄N
MW: 280,965 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272353
Numéro CAS: 35871-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité