2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307854-1G OR307854-5G
APOSOR307854-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR307854-1G APOSOR307854-5G
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437591
Numéro CAS: 92513-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité