7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307855-1G
APOSOR307855-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307855-1G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272320
Numéro CAS: 15644-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité