2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307916-1G OR307916-5G
APOSOR307916-1GEA 259 EUR InStock
APOSOR307916-1G APOSOR307916-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,667 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02227044
Numéro CAS: 73568-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité