2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307920-1G OR307920-5G
APOSOR307920-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307920-1G APOSOR307920-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01250040
Numéro CAS: 281208-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité