2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
MW: 216,666 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09035781
Numéro CAS: 880105-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité