4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307980-1G OR307980-5G
APOSOR307980-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR307980-1G APOSOR307980-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024006
Numéro CAS: 28027-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité