6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307999-1G OR307999-5G
APOSOR307999-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307999-1G APOSOR307999-5G
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100263
Numéro CAS: 95541-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité