tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (4-(methylamino)butyl)carbamate
OR308003-1G OR308003-5G
APOSOR308003-1GEA 156 EUR InStock
APOSOR308003-1G APOSOR308003-5G
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06808587
Numéro CAS: 874831-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité