(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308155-1G OR308155-250MG OR308155-5G
APOSOR308155-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR308155-1G APOSOR308155-250MG APOSOR308155-5G
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
(2R)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₃·ClH
MW: 167,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194711
Numéro CAS: 1273577-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité