(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308172-1G OR308172-250MG
APOSOR308172-1GEA 358 EUR InStock
APOSOR308172-1G APOSOR308172-250MG
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608106
Numéro CAS: 218594-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité