3-Ethylmorpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308179-1G OR308179-250MG
APOSOR308179-1GEA 246 EUR InStock
APOSOR308179-1G APOSOR308179-250MG
3-Ethylmorpholine
3-Ethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054774
Numéro CAS: 55265-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité