(S)-3-Isopropylmorpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308182-1G
APOSOR308182-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR308182-1G
(S)-3-Isopropylmorpholine
(S)-3-Isopropylmorpholine
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519112
Numéro CAS: 77897-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité