5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Methyl-2H-indazol-5-yl)methanol
OR30866-100MG OR30866-250MG
APOSOR30866-100MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR30866-100MG APOSOR30866-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028587
Numéro CAS: 1159511-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité