6-Acetyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30886-1G OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR30886-1G APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869764
Numéro CAS: 189559-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité