7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30891-100MG OR30891-500MG
APOSOR30891-100MGEA 132 EUR InStock
APOSOR30891-100MG APOSOR30891-500MG
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869769
Numéro CAS: 1159511-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité