6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
OR309209-1G
APOSOR309209-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR309209-1G
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265,692 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173359
Numéro CAS: 228728-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité