8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309236-1G OR309236-5G
APOSOR309236-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR309236-1G APOSOR309236-5G
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787885
Numéro CAS: 948291-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité