2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309266-1G OR309266-5G
APOSOR309266-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR309266-1G APOSOR309266-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,656 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02232326
Numéro CAS: 170848-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité