6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309318-1G OR309318-5G
APOSOR309318-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR309318-1G APOSOR309318-5G
6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₄BrNO₂
MW: 308,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675068
Numéro CAS: 1189106-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité