4-Bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-bromoquinoline-3-carboxylate
OR309357-1G OR309357-250MG OR309357-5G
APOSOR309357-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR309357-1G APOSOR309357-250MG APOSOR309357-5G
4-Bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂
MW: 280,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987479
Numéro CAS: 1242260-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité