5-Chloro-3(3-chlorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309463-100MG OR309463-250MG
APOSOR309463-100MGEA 143 EUR InStock
APOSOR309463-100MG APOSOR309463-250MG
5-Chloro-3(3-chlorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3(3-chlorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14707315
Numéro CAS: 1221345-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité