tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₄N₄O₂
MW: 292.377 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13184780
Numéro CAS: 781649-86-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité