(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formule: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,086 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21605749
Numéro CAS: 57295-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité