2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310059-1G OR310059-500MG
APOSOR310059-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR310059-1G APOSOR310059-500MG
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Formule: C₇H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06357358
Numéro CAS: 16256-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité