2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 543 EUR InStock
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
MW: 267,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11557797
Numéro CAS: 1092294-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité