2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310093-1G OR310093-500MG OR310093-250MG
APOSOR310093-1GEA 260 EUR InStock
APOSOR310093-1G APOSOR310093-500MG APOSOR310093-250MG
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Formule: C₄HCl₂IS
MW: 278,926 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11844795
Numéro CAS: 43225-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité