6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR31014-1G OR31014-250MG
APOSOR31014-1GEA 1150 EUR InStock
APOSOR31014-1G APOSOR31014-250MG
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃·ClH
MW: 284,739 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22372630
Numéro CAS: 1204346-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité