9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310326-1G OR310326-500MG
APOSOR310326-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR310326-1G APOSOR310326-500MG
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Formule: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08693835
Numéro CAS: 7309-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité