2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310346-1G OR310346-500MG
APOSOR310346-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310346-1G APOSOR310346-500MG
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24578817
Numéro CAS: 58130-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité