4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310366-1G
APOSOR310366-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR310366-1G
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₃H₄ClN₃
MW: 117,537 g/mol
Point de fusion: 119…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419764
Numéro CAS: 54301-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité