3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310376-1G OR310376-500MG
APOSOR310376-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310376-1G APOSOR310376-500MG
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₇BrClNO
MW: 284,536 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14651748
Numéro CAS: 1215809-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité