Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310382-1G OR310382-500MG
APOSOR310382-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310382-1G APOSOR310382-500MG
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₃
MW: 237,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936353
Numéro CAS: 57355-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité