2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310457-5G OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA 468 EUR InStock
APOSOR310457-5G APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Formule: C₁₂H₁₈N₄O₃
MW: 266,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00545981
Numéro CAS: 23470-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité