2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310510-1G OR310510-250MG OR310510-500MG
APOSOR310510-1GEA 771 EUR InStock
APOSOR310510-1G APOSOR310510-250MG APOSOR310510-500MG
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₀ClNO·ClH
MW: 244,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957330
Numéro CAS: 1565845-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité