Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310625-5G OR310625-1G
APOSOR310625-5GEA 626 EUR InStock
APOSOR310625-5G APOSOR310625-1G
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276276
Numéro CAS: 17614-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité