trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310891-250MG OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA 606 EUR InStock
APOSOR310891-250MG APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Formule: C₆H₁₂O₄
MW: 148,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659995
Numéro CAS: 87133-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité